Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Cys(Mob)-OH, N-Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-cysteine
OR963796-25G OR963796-100G
APOSOR963796-25GEA 88.9 CHF
APOSOR963796-25G APOSOR963796-100G
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH
Formel: C₁₆H₂₃NO₅S
MW: 341,422 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038254
CAS-Nummer: 18942-46-6