tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl sarcosinate hydrochloride, Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, H-Sar-OtBu·HCl, tert-Butyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride, H-Sar-OtBu.HCl
OR963784-100G OR963784-25G OR963784-5G
APOSOR963784-100GEA 541 CHF
APOSOR963784-100G APOSOR963784-25G APOSOR963784-5G
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,660 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080936
CAS-Nummer: 136088-69-2