2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963736-1G OR963736-250MG
APOSOR963736-1GEA 244 CHF
APOSOR963736-1G APOSOR963736-250MG
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526329
CAS-Nummer: 21599-36-0