2,3-Dimethoxyanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2,3-Dimethoxyphenyl)amine
OR963549-5G
APOSOR963549-5GEA
129
CHF
APOSOR963549-5G
2,3-Dimethoxyanilin 95%
2,3-Dimethoxyanilin
Formel:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00180769 CAS-Nummer: 6299-67-8 |