4-(3-Thienyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 323 CHF
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)anilin 95%
4-(3-Thienyl)anilin
Formel: C₁₀H₉NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06740168
CAS-Nummer: 834884-74-1