3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 522 CHF
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059774
CAS-Nummer: 310881-48-2