2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
OR962886-1G
OR962886-250MG
OR962886-5G
APOSOR962886-1GEA
209
CHF
APOSOR962886-1G
APOSOR962886-250MG
APOSOR962886-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formel:
C₉H₁₁ClO MW: 170,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11870102 CAS-Nummer: 1989-25-9 |