2-Brom-6-nitrobenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-25G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 27.9 CHF
APOSOR962824-1G APOSOR962824-25G APOSOR962824-5G
2-Brom-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Brom-6-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036298
CAS-Nummer: 861106-91-4