Propoxyacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962755-1G
OR962755-5G
APOSOR962755-1GEA
41.2
CHF
APOSOR962755-1G
APOSOR962755-5G
Propoxyacetic acid 98%
Propoxyacetic acid
Formel:
C₅H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09744041 CAS-Nummer: 54497-00-6 |