1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962707-10G
OR962707-1G
OR962707-5G
APOSOR962707-10GEA
421
CHF
APOSOR962707-10G
APOSOR962707-1G
APOSOR962707-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₆H₁₁N₃ MW: 125.1716 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08700622 CAS-Nummer: 97421-16-4 |