2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962706-1G
OR962706-250MG
OR962706-5G
APOSOR962706-1GEA
305
CHF
APOSOR962706-1G
APOSOR962706-250MG
APOSOR962706-5G
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196.2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08700372 CAS-Nummer: 98684-32-3 |