3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 158 CHF
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitril 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitril
Formel: C₁₀H₇N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772807
CAS-Nummer: 25699-82-5