3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 62.7 CHF
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368519
CAS-Nummer: 25699-85-8