4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 283 CHF
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitril 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368512
CAS-Nummer: 10282-30-1