3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962649-1G OR962649-5G
APOSOR962649-1GEA 262 CHF
APOSOR962649-1G APOSOR962649-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine
Formel: C₉H₁₂ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213576
CAS-Nummer: 50911-60-9