(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
OR962641-25G OR962641-5G
APOSOR962641-25GEA 458 CHF
APOSOR962641-25G APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formel: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202626
CAS-Nummer: 79387-71-6