N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-4-Carboxymethoxypiperidine, (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
OR962583-1G
APOSOR962583-1GEA 144 CHF
APOSOR962583-1G
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,30 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02178987
CAS-Nummer: 161948-70-5