3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962573-1G OR962573-5G
APOSOR962573-1GEA 172 CHF
APOSOR962573-1G APOSOR962573-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01931914
CAS-Nummer: 20370-80-3