1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962562-100G
OR962562-25G
OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA
758
CHF
APOSOR962562-100G
APOSOR962562-25G
APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ MW: 192,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01604393 CAS-Nummer: 40832-79-9 |