4-(Hydroxymethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
OR962541-25G OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA 122 CHF
APOSOR962541-25G APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitril 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00870633
CAS-Nummer: 874-89-5