N-Isopropyl-4-nitroanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-isopropyl-4-nitroaniline
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 43.6 CHF
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroanilin 95%
N-Isopropyl-4-nitroanilin
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128997
CAS-Nummer: 25186-43-0