4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962470-1G
OR962470-5G
APOSOR962470-1GEA
45.3
CHF
APOSOR962470-1G
APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₅H₃N₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
4774-34-9 |