Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylpyridine-3-carboxylate, Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
OR962464-25G OR962464-5G
APOSOR962464-25GEA 389 CHF
APOSOR962464-25G APOSOR962464-5G
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051962
CAS-Nummer: 37669-78-6