4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid, 4-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
OR962445-1G
OR962445-5G
APOSOR962445-1GEA
136
CHF
APOSOR962445-1G
APOSOR962445-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ MW: 182.18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020367 CAS-Nummer: 1711-24-6 |