2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962439-25G OR962439-100G OR962439-500G
APOSOR962439-25GEA 29.3 CHF
APOSOR962439-25G APOSOR962439-100G APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Melting Pt: 237 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01464022
CAS-Nummer: 42288-26-6