(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
OR962312-1G
APOSOR962312-1GEA 66.2 CHF
APOSOR962312-1G
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₁₇NO₄
MW: 323,348 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320843
CAS-Nummer: 136552-06-2