4-Azido-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 262 CHF
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₄O₂
MW: 206,205 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00238100
CAS-Nummer: 33173-53-4