1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-1GEA 236 CHF
APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02938037
CAS-Nummer: 32829-25-7