6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 305 CHF
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739053
CAS-Nummer: 39811-14-8