1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961982-5G
APOSOR961982-5GEA 184 CHF
APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159683
CAS-Nummer: 3034-41-1