H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-D-phenylalanine
OR961957-5G
APOSOR961957-5GEA 131 CHF
APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631985
CAS-Nummer: 263396-43-6