1-Cyclohexen-1-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
OR961865-25G
APOSOR961865-25GEA 333 CHF
APOSOR961865-25G
1-Cyclohexen-1-carbonsäure 95%
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8