2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961527-10G
OR961527-1G
OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA
129
CHF
APOSOR961527-10G
APOSOR961527-1G
APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,5600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410937 CAS-Nummer: 33332-30-8 |