5-(Trimethylsilyl)thiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961473-1G
OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA
52.2
CHF
APOSOR961473-1G
APOSOR961473-5G
5-(Trimethylsilyl)thiazol 95%
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel:
C₆H₁₁NSSi Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191506 CAS-Nummer: 79265-36-4 |