N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G
OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA
335
CHF
APOSOR961088-25G
APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formel:
C₂₀H₁₉NO₃ MW: 321,38 g/mol Melting Pt: 133 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00673794 CAS-Nummer: 204376-55-6 |