3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961054-1G OR961054-5G
APOSOR961054-1GEA 0 CHF
APOSOR961054-1G APOSOR961054-5G
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
3-(Methylthio)-2,4-triazine
Formel: C₄H₅N₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00490024
CAS-Nummer: 28735-21-9