Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 862 CHF
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109386
CAS-Nummer: 68751-05-3