2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960927-1G OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA 244 CHF
APOSOR960927-1G APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine
Formel: C₆H₁₀N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060722
CAS-Nummer: 58981-35-4