Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR960918-5G
APOSOR960918-5GEA 99.3 CHF
APOSOR960918-5G
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870034
CAS-Nummer: 6436-60-8