Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxyimidazo[1,2-b]pyridazine
OR960896-1G OR960896-5G
APOSOR960896-1GEA 50.6 CHF
APOSOR960896-1G APOSOR960896-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol
Formel: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040161
CAS-Nummer: 57470-54-9