Fmoc-L-norvaline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
OR960882-100G
APOSOR960882-100GEA 121 CHF
APOSOR960882-100G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,391 g/mol
Melting Pt: 151…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155631
CAS-Nummer: 135112-28-6