Fmoc-Tle-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR960782-1GEA 61.2 CHF
APOSOR960782-1G APOSOR960782-5G
Fmoc-Tle-OH 97%
Fmoc-Tle-OH
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065649
CAS-Nummer: 132684-60-7