1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 66.2 CHF
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₉H₇Br₂N₃
Melting Pt: 65…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568839
CAS-Nummer: 106724-85-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III