Fmoc-Dap-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-aminopropanoic acid
OR960676-5G
APOSOR960676-5GEA
142
CHF
APOSOR960676-5G
Fmoc-Dap-OH 97%
Fmoc-Dap-OH
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₄ MW: 326,352 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00237019 CAS-Nummer: 181954-34-7 |