7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960674-1G
OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA
603
CHF
APOSOR960674-1G
APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₃ClN₂S MW: 194.64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234992 CAS-Nummer: 700844-09-3 |