(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR960661-100G OR960661-25G
APOSOR960661-100GEA 386 CHF
APOSOR960661-100G APOSOR960661-25G
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure 98%
(R)-(-)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004250
CAS-Nummer: 3966-32-3