2-Chlor-4-(tributylstannyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR960627-1G OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA 205 CHF
APOSOR960627-1G APOSOR960627-5G
2-Chlor-4-(tributylstannyl)pyridin 97%
2-Chlor-4-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀ClNSn
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699154
CAS-Nummer: 1204580-73-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II