3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960613-1G OR960613-250MG OR960613-5G
APOSOR960613-1GEA 257 CHF
APOSOR960613-1G APOSOR960613-250MG APOSOR960613-5G
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione
Formel: C₇H₇ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763707
CAS-Nummer: 130837-47-7