Fmoc-D-tyrosine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960611-1G OR960611-25G OR960611-5G
APOSOR960611-1GEA 25.8 CHF
APOSOR960611-1G APOSOR960611-25G APOSOR960611-5G
Fmoc-D-tyrosine 97%
Fmoc-D-tyrosine
Formel: C₂₄H₂₁NO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00171384
CAS-Nummer: 112883-29-1