4-Isopropoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 219 CHF
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
4-Isopropoxybenzoesäure
4-Isopropoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Melting Pt: 163…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044318
CAS-Nummer: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4